Få mere at vide
Thermo Scientific™ ONE Bouillon-Salmonella Base
Artikelnummer. p-6980032
Mængde:
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 15832347
Brand: Thermo Scientific™ CM1091T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Berig og genvind Salmonella spp. i et enkelt trin med Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Bouillon-Salmonella Base.
Berig og genvind Salmonella spp. fra fødevareprøver i et enkelt trin med Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Bouillon-Salmonella Base, når tilberedt med Thermo Scientific Oxoid ONE Bouillon-Salmonella Selektivt Supplement (SR0242).
ONE Broth-Salmonella Base er et meget nærende og selektivt medium, der tillader restitution af Salmonella-arter inden for 16 til 20 timer. ONE Bouillon-Salmonella Base kræver kun et enkelt berigelse medium trin. Når efterfulgt af podning på Thermo Scientific™ Brilliance™ Salmonella agar og Thermo Scientific Oxoid Salmonella Latex Test, det danner Oxoid™ Salmonella Precis™ metode, som reducerer tiden til at opnå resultater i forhold til konventionelle dyrkningsmetoder. De Oxoid Salmonella Precis metoden er AFNOR-valideret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt ONE Bouillon-Salmonella Base
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 5 kg
Arter Salmonella