Få mere at vide
Thermo Scientific™ ONE Bouillon-Salmonella Base
Mængde:
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
Berig og genvind Salmonella spp. fra fødevareprøver i et enkelt trin med Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE Bouillon-Salmonella Base, når tilberedt med Thermo Scientific Oxoid ONE Bouillon-Salmonella Selektivt Supplement (SR0242).
ONE Broth-Salmonella Base er et meget nærende og selektivt medium, der tillader restitution af Salmonella-arter inden for 16 til 20 timer. ONE Bouillon-Salmonella Base kræver kun et enkelt berigelse medium trin. Når efterfulgt af podning på Thermo Scientific™ Brilliance™ Salmonella agar og Thermo Scientific Oxoid Salmonella Latex Test, det danner Oxoid™ Salmonella Precis™ metode, som reducerer tiden til at opnå resultater i forhold til konventionelle dyrkningsmetoder. De Oxoid Salmonella Precis metoden er AFNOR-valideret.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 10 °C til 30 °C |
| Oversigt | ONE Bouillon-Salmonella Base |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Mængde | 500 g |
| Arter | Salmonella |