Få mere at vide
Ohaus™ One Block Analog Dry Block Heater HB1AL
Shop alle Ohaus produkter
Antal blokke:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dry Block Heaters med høj watt og konstant temperatur er økonomiske, alsidige og kompakte
- Multifunktionsenheder er ideelle til inkubation og aktivering af kulturer, enzymreaktioner, immunoassays, smelte-/kogepunkter og en lang række andre laboratorieprocedurer
- Hver af de fem modeller accepterer separate udskiftelige modulære blokke (leveres separat), der kan rumme forskellige prøveindkapslinger såsom mikrorør, centrifugerør, hætteglas, mikroplader og PCR-strimler eller -rør
- Hver blok har en termometerbrønd til måling af bloktemperatur
- Modulære blokke af anodiseret aluminium giver overlegen temperaturstabilitet og varmeoverførsel
- Analoge kontroller
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | TUV |
| Controller type | Analog |
| Oversigt | Tør blokvarmer, 1 blok, HB1AL, EU |
| Materiale | Aluminum |
| Stiktype | EU |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 100 °C (Lav), 75 °C til 150 °C (Høj) |
| Type | Tør badblok |
| Opvarmningstid | 45 min |
| Model- | HB1AL |
| Antal blokke | 1 |
| Vis mere |