Få mere at vide
Ondansetron, MedChemExpress
Beskrivelse
Ondansetron(GR 38032
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ondansetron |
| CAS | 99614-02-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H19N3O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | GR 38032 SN 307 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (34.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C1C(CN2C=CN=C2C)CCC(N3C)=C1C4=C3C=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.36 |
| Vis mere |