Få mere at vide
Ondansetron, LoGiCal
Artikelnummer. 30458247
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458247 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458247 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0252.09
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ondansetron
CAS 99614-02-5
Analyt- eller komponentnavne Ondansetron
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ondansetron, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one, 1,2,3,4-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-9H-carbazol-4-one, GR 38032, GR 38032X, Ondanles, Setron, Yatrox, Zofran, Zophren, Zudan
InChI formel InChI=1S/C18H19N3O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
IUPAC navn 9-methyl-3-[(2-methylimidazol-1-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 293.36
Mængde 10 mg
Formel vægt 293.1528 g/mol