Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ondansetron hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18782554
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18782554 10 mg
18722704 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782554 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2891/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective 5-HT3 antagonist
Ondansetron hydrochloride is a selective 5-HT3 receptor antagonist (Ki = 6.16 nM). Also an inhibitor of human multidrug and toxin extrusion (MATE) transporter 1 (IC50 = <10-160 nM). Ondansetron blocks 5-HT-evoked transient inward currents (IC50 = 0.1 nM) in human recombinant h5-HT3A receptors. In an animal model of Parkinson's disease, Ondansetron reduces both the severity of dyskinesia and psychosis-like behaviors. Antiemetic; prevents emesis induced by cytotoxic drugs and radiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99614-01-4
Molekylær formel C18H20ClN3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ondansetron hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 329.83
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 329.83