Få mere at vide
Ondansetron hydrochloriddihydrat, TRC
Artikelnummer. 30422091
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30422091 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30422091 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO655010500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
CAS 103639-04-9
Molekylær formel C18 H19 N3 O . Cl H . 2 H2 O
Mængde 500 mg
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one monohydrochloride dihydrate, Ondansetron hydrochloride dihydrate, Zofran, Zophren
InChI formel InChI=1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
SMIL O.O.Cl.Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
IUPAC navn 9-methyl-3-[(2-methylimidazol-1-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-on; dihydrat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 365.85
Formel vægt 365.1506