Få mere at vide
Ondansetron hydrochloriddihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18010900
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18010900 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010900 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0252.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ondansetron hydrochloriddihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
CAS 103639-04-9
Analyt- eller komponentnavne Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H19 N3 O . Cl H . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one monohydrochloride dihydrate, Ondansetron hydrochloride dihydrate, Zofran, Zophren, GR 38032F, Ondansetron hydrochloride (GR 38032F), Ondansetron related
InChI formel InChI=1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
SMIL O.O.Cl.Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
IUPAC navn 9-methyl-3-[(2-methylimidazol-1-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-on; dihydrat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 365.85
Mængde 250 mg
Formel vægt 365,1506 g/mol