Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ondansetron hydrochloride dihydrate |
| Smeltepunkt | 178,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 365.85 |
| Procent renhed | 98% |
Safety and Handling
- Ondansetron hydrochloride dihydrate, 98%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: Ondansetron hydrochloride dihydrate