Få mere at vide
Ondansetronhydrochloriddihydrat, 98%
Artikelnummer. 15678715 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15678715 1 g 1g
15688715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15678715 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461160010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 103639-04-9 | HCl·2H2O | 365,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103639-04-9
Molekylær formel HCl·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 365.85
InChI nøgle BGGIFKYQGVGSIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl methyl-4h-carbazol-4-one hydrochloride; gr 38032f; ondansetron hydrochloride
PubChem CID 71317260
IUPAC navn chlor;9-methyl-3-[(2-methylimidazol-1-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-carbazol-4-on;dihydrat
SMIL CC1=NC=CN1CC2CCC3=C(C2=O)C4=CC=CC=C4N3C.O.O.[Cl]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ondansetron hydrochloride dihydrate
Smeltepunkt 178,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 365.85
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ondansetron hydrochloride dihydrate, 98%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ondansetron hydrochloride dihydrate