Få mere at vide
Oncrasin-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Oncrasin-1 is a potent and effective anticancer inhibitor that kills various human lung cancer cells with K-Ras mutations at low or submicromolar concentrations
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oncrasin-1 |
| CAS | 75629-57-1 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H12ClNO |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 43 mg/mL (159.42 mM) |
| SMIL | O=CC1=CN(CC(C=C2)=CC=C2Cl)C3=CC=CC=C31 |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.73 |
| Formel vægt | 269.73 |
| Vis mere |