Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oncomine™ NGS Assay Service
Artikelnummer. 18795485 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
1 prøve
Artikelnummer.
18795485 1 prøve
1 options
Artikelnummer. 18795485 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A46080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Oncomine NGS Assay Service detekterer genomiske variationer forbundet med udvalgte kræfthotspots i iPSC-prøver.
  • Detekterer genomiske variationer forbundet med udvalgte kræfthotspots i iPSC-prøver
  • Denne service udnytter Ion Torrent Oncomine Comprehensive Assay v3M (A35805) for at muliggøre analyse af varianter på tværs af 161 gener
De Oncomine NGS Assay Service tilbyder:
  • Hurtig datalevering– ekspeditionstid på fire uger eller mindre
  • Praktisk prøveforberedelse– bare send en frossen cellepille
  • Detaljerede resultater– påvisning af SNV'er, CNV'er, genfusioner og indels
  • Validerede data– assay udført i et CLIA-certificeret klinisk laboratorium
  • Enestående støtte– en dedikeret projektleder til hyppig projektkommunikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 prøve
Varighed 4 uger
Produkttype NGS Assay service
Felt Kun brug til forskning
Målgruppe Cellelinjeudviklere
Arter ADN