Få mere at vide
ONC212, MedChemExpress
Beskrivelse
ONC212, a fluorinated-ONC201 analogue, is a promising anti-cancer agent and also a selective agonist of GPR132. ONC212 also induces apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ONC212 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1807861-48-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H23F3N4O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (113.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)C3=NCCN3C4=C1CN(CC5=CC=CC=C5)CC4 |
| Vis mere |