Få mere at vide
Onatasertib, MedChemExpress
Beskrivelse
Onatasertib (CC-223) is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of mTOR kinase, with an IC50 value for mTOR kinase of 16 nM. Onatasertib inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Onatasertib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1228013-30-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H27N5O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | CC-223 ATG-008 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 27 mg/mL (67.93 mM) |
| Vis mere |