Få mere at vide
ON-013100, MedChemExpress
Beskrivelse
ON-013100, an antineoplastic drug, acts a mitotic inhibitor that could inhibit Cyclin D1 expression.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ON-013100 |
| CAS | 865783-95-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H22O7S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (63.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC(CS(=O)(/C=C/C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC)=O)=CC=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.44 |
| Formel vægt | 394.44 |
| Vis mere |