Få mere at vide
Invitrogen™ OMP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1W09)
Beschreibung
OMP Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Olfactory marker protein (OMP) is an abundant, 19-kDa, cytosolic protein that is almost exclusively expressed in mature, functioning, olfactory neurons but not in the neural precursor basal cells. The OMP gene structure and protein sequence are highly conserved between mouse, rat and human. Its tissue-specific expression in the receptor cells together with the results of the mouse knockout studies show that OMP represents a novel modulatory component of the odor detection/signal transduction cascade. May act as a modulator of the olfactory signal-transduction cascade. Interacts with BEX1 and BEX2. Uniquely associated with mature olfactory receptor neurons. Belongs to the olfactory marker protein family.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | OMP |
| Applikationer | Western Blot |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | K01_1W09 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Formulering | 50mM tris glycine with 40% glycerol, 150mM NaCl, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | Omp |
| Genadgangsnr. | P08523, Q64288 |
| Gene Alias | olfactory marker protein; Olfactory neuronal-specific protein; OMP |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?