Få mere at vide
Fisherbrand™ omniPAGE Mini vertikalt elektroforesesystem
Artikelnummer. 12347257 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Antal geler:
2 til 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal geler Pakningsstørrelse
12347257 2 til 4 Hver
1 options
Artikelnummer. 12347257
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5440.00 DKK
    5235.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 204.50 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Velegnet til adskillelse af proteiner i polyacrylamidgeler.
  • Høj gennemløbsevne
  • Hurtig støbning
  • Vendbare kamme fungerer som belastningsindikatorer, der hjælper pipettebrøndjustering for at forhindre prøveindlæsningsfejl
  • Udskiftelige modulære indsatser til pladegeler, 2-D elektroforese og elektroblotting
Tekniske data
Type Lodret elektroforesesystem
Gel Dimensioner B x H: 8 x 8,5 cm (3,15 x 3,35 tommer)
Inkluderer omniPAGE Mini, 10 x 10 cm Dual, 2 sæt glasplader, Limede afstandsstykker (1 mm tyk), 2 x 12 prøver, kamme (1 mm tyk) inkl. hjul, Ekstern støbestøtte
Antal geler 2 til 4
Volumen (engelsk) buffer 0,06 til 0,32 gal.
Volumen (metrisk) buffer 250 til 1200 ml
Dimensioner (L x B x H) 13 x 19 x 15 cm (5,12 x 7,48 x 5,90 tommer)
Vægt (engelsk) 3.97 lb.
Vægt (metrisk) 1.8 kg