missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ omniPAGE Mini Vertical Electrophoresis Modular System
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Antal geler:
20 samples/gel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Includes all modules and accessories required for Slab Gel Electrophoresis, 2-D Electrophoresis and Electroblotting
- Rapid and intuitive casting system
- Enhanced set up cooling system
- Increased capacity can run up to four gels per run
Tekniske data
Tekniske data
Type | Vertical Electrophoresis System |
Antal geler | 20 samples/gel |
Volumen (engelsk) buffer | 0.06 to 0.31 gal. |
Volumen (metrisk) buffer | 250 to 1200 mL |
Bredde (engelsk) | 7.48 in. |
Bredde (metrisk) | 19 cm |
Højde (engelsk) | 5.90 in. |
Højde (metrisk) | 15 cm |
Dybde (engelsk) | 5.11 in. |
Dybde (metrisk) | 13 cm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Fisherbrand™ omniPAGE Mini Vertical Electrophoresis Modular System >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion