Få mere at vide
Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11341723 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11341723 50 mm Hver
11321723 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341723 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 042193
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Adskil hydrofobe kationer ved hjælp af denne opløsningsmiddelkompatible kationbytterkolonne.
Adskil hydrofobe kationer ved hjælp af den opløsningsmiddelkompatible kationbytter Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 kolonne. Denne polymerbaserede kationbytterkolonne er opløsningsmiddelkompatibel og stabil over hele pH-området på 1-14. Opløsningsmidler kan bruges til at påvirke selektiviteten, solubilisere ellers uopløselige prøver og til at fjerne kontaminanter for at forlænge kolonnens levetid. De OmniPac PCX-100-søjlen er særligt velegnet til analyse af hydrofobe kationiske analytter, herunder aminer, aniliner, antidepressiva, lægemidler og metabolitter (såsom methotrexat og folinsyre).
  • Sammensat af et opløsningsmiddelkompatibelt polymerbaseret mikroporøst substrat agglomereret med et latexperlelag, der bærer kationbytterfunktionaliteten
  • Ionbytterkapacitet på cirka 120μ eq/kolonne
  • 100 % opløsningsmiddelkompatibel og bør altid køres med mindst 1 % organisk opløsningsmiddel i den mobile fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Blandet tilstand
Til brug med (applikation) Omvendt fase og ionbytning
Maks. Tryk 4000 psi (275 bar)
Partikelstørrelse 8.5μ m
Stationær fase Sulfonsyre
Emballagemateriale Kugleformet, mikroporøs polymer
pH 0 til 14
Porestørrelse 60Å
Mængde Hver
USP type L46
Længde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.