Få mere at vide
B Braun™ Omnifix Solo, excentrisk Luer-spids, 3-delt sprøjte
Beskrivelse
- Engangs
- Sorte gradueringer med høj kontrast
- Excentrisk Leur-spids
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 7886-1, ISO 10993 hhv. DIN EN 30993 |
| Materiale | Polypropylen (stempel), Syntetisk gummi (prop) |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Sort graduering med høj kontrast |
| Til brug med (applikation) | Til langsom aspiration og injektion |
| Latex fri | Ja |
| Produkttype | Excentrisk Luer-spids 3-delt sprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Gradueringer | 1 mL |
| Mængde | 100/Pk. |
| Vis mere |