Få mere at vide
B Braun™ Omnifix Solo, excentrisk Luer-spids, 3-delt sprøjte
Artikelnummer. 10470801
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10470801 10 mL Pakke med 100
10666941 20 mL Pakke med 100
10713047 3 mL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10470801 Leverandør B Braun™ Leverandørnr. 4616103V
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug B Braun™ Omnifix Solo, excentrisk Luer-spids, 3-delt sprøjte til patientpleje, når langsom aspiration og injektion er nødvendig.
  • Engangs
  • Sorte gradueringer med høj kontrast
  • Excentrisk Leur-spids
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 7886-1, ISO 10993 hhv. DIN EN 30993
Materiale Polypropylen (stempel), Syntetisk gummi (prop)
Farve Neutral
Oversigt Sort graduering med høj kontrast
Til brug med (applikation) Til langsom aspiration og injektion
Latex fri Ja
Produkttype Excentrisk Luer-spids 3-delt sprøjte
Engangs Engangsbrug
Gradueringer 0.5 mL
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 10 mL
Tilslutningstype Excentrisk Luer-spids
Uddannet Ja