Få mere at vide
B Braun™ Omnifix™ Solo 3-delt sprøjter
Artikelnummer. 10179411
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10179411 10 mL Pakke med 100
10038071 20 mL Pakke med 100
10278554 3 mL Pakke med 100
10119350 50 mL Hver
10221742 5 mL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10179411 Leverandør B Braun™ Leverandørnr. 4617100V
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Har glat stempelfunktion og dobbeltforseglingsprop. B Braun™ Omnifix™ Solo 3-delt sprøjter er designet til ensartet ydeevne.
  • Høj synlighed; gennemsigtig tønde med permanente dristige gradueringer
  • Sikker tilbageløbsspærre for at forhindre utilsigtet stemplet tilbagetrækning
  • Dobbelt tætningsprop forhindrer medicinlækage
  • Store, stabile fingergreb
  • Komponenter indeholder ikke DEHP, PVC eller anden gummitrælatex
  • Engangs
  • Stempel med dobbelt tætningsring giver langsom aspiration og indsprøjtning
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 7886-1, ISO 10993 hhv. DIN EN 30993
Materiale Polyisopren gummi (spids), Polypropylen (tønde), Polypropylen (stempel)
Farve Neutral
Oversigt Sort graduering med høj kontrast
Til brug med (applikation) Til langsom aspiration og injektion
Latex fri Ja
Produkttype Centric Luer-lock 3-delt sprøjte
Engangs Engangsbrug
Gradueringer 0.5 mL
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 10 mL
Tilslutningstype Centrisk Luer Lock
Uddannet Ja