Få mere at vide
B Braun™ Omnifix™ -F Solo engangssprøjter
Artikelnummer. 10017781
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10017781 1 mL Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10017781 Leverandør B Braun™ Leverandørnr. 9161406V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.42 DKK
    168.34 DKK / Pakke med 100
    Spare 178.08 DKK
    51% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen/polystyren. Omnifix™ -F Solo engangssprøjter inkluderer en meget gennemsigtig cylinder med permanent markering for at give ideel læsbarhed. Stempelprop med dobbelt tætningsring giver langsom aspiration og injektion.
3-delt findoseringssprøjte med 0,01 ml gradueringsintervaller
  • Fremstillet af polypropylen/polystyren
  • „„Meget gennemsigtig tønde
  • „„Permanent mærkning, ideel læsbarhed „„
  • Sikker stempel tilbagestopper
  • „„Let aspiration op til maksimal volumen „„
  • Stempelprop med dobbelt tætningsring til langsom aspiration og injektion
  • „„Minimal restvolumen
  • „„Latexfri/PVC-fri
  • Uden nål
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance DA ISO 8537 og EN ISO 7886-1
Materiale Polypropylen
Inkluderer Centrisk Luer-kegle
Latex fri Ja
Engangs Engangsbrug
Gradueringer 0.01 mL
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 1 mL
Uddannet Ja