Få mere at vide
B Braun™ Omnifix Duo engangssprøjte
Volumen (metrisk):
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Polypropylen
- Excentrisk, Luer slip
- Steril
- 5 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 7886-1 |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Excentrisk, Luer-slip |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Sterilitet | Steril |