Få mere at vide
Diba Omnifit™ T-Series Bottle Caps
Artikelnummer. 12966301
Encompass
Trådstørrelse (metrisk):
GL 45
Inkluderer:
2 Ports, No Valve
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12966301
Brand: Diba 00945T2
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Easy to use and versatile range of caps requires no fittings
  • Luer ported, straight through tubing
  • Simply push 1/8 in. O.D. hard wall tubing through the ports
  • For 1/16 in. O.D. hard wall tubing, use OF9LA adapter supplied with cap
  • Use OF9BA series adapter for softwall tubing
  • Anti-twist design prevents tubing from kinking when removing cap
  • Each port also accepts male Luer connectors
  • With polypropylene screw cap and chemically inert solid PTFE body
Not recommended for use under pressure with Luer products fitting as no Luer lock is employed.
Ordreinfo
Available with Luer port or Luer port with fluorocarbon check valve and 10μm porosity PTFE inlet filter enabling air to flow into the bottle while preventing particulate contamination and preventing harmful vapors from escaping.
Tekniske data
Farve Blue, White
Inkluderer 2 Ports, No Valve
Materiale PTFE
nr. pr. sag 1 Cs.
Sterilitet Non-sterile
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Engangs Reusable
Højde (metrisk) 29.8 mm
Produkttype Solvent Waste Cap
Til brug med (udstyr) T series solvent bottle
Diameter (metrisk) 54 mm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.