Få mere at vide
Diba Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Diameter (metrisk) Indvendig:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Use a different length tube with your existing endpieces to meet your specific requirements.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 50 mm |
| Type | Liquid Chromatography Column |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Materiale | Glass |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.