Få mere at vide
Diba Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Artikelnummer. 15805294
Encompass_Preferred
Diameter (metrisk) Indvendig:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15805294
Brand: Diba 006ERG1510
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Mix and match your Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Column lengths while using your existing endpieces for ultimate flexibility
Use a different length tube with your existing endpieces to meet your specific requirements.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm
Type Liquid Chromatography Column
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Glass
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.