Få mere at vide
Diba Omnifit™ O-Rings for Chromatography Columns
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Materiale:
FFKM
FKM
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Omnifit™ HiT Chromatography Columns |
| Mængde | 6 Pk. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15 mm |
| Type | Liquid Chromatography Column |
| Længde (metrisk) | 15 mm |
| Materiale | FFKM |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.