Få mere at vide
Diba Omnifit™ O-Rings for Chromatography Columns
Artikelnummer. 15835564
Encompass_Preferred
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Materiale:
FFKM
FKM
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 6
Artikelnummer. 15835564
Brand: Diba 006OR03V
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Select from FKM or FFKM (Chemraz™) Omnifit™ O-Rings for Chromatography Columns
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Omnifit™ HiT Chromatography Columns
Mængde 6 Pk.
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Type Liquid Chromatography Column
Længde (metrisk) 3 mm
Materiale FKM
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.