Få mere at vide
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns Artikelnummer.: 15845514
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Artikelnummer. p-7138475
6.6 mm, PTFE, 5 μm, Pakke med 20
Encompass_Preferred
Diameter (metrisk) Indvendig:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Materiale:
PTFE
Polyethylene
Porestørrelse:
5 μm
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15845514
Brand: Diba 006FR0605
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns feature a range of porosities for your media and chemistry
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Diameter (metrisk) Indvendig 6.6 mm
Type Liquid Chromatography Column
Porestørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 6 mm
Materiale PTFE
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns