Få mere at vide
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Diameter (metrisk) Indvendig:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Materiale:
PTFE
Polyethylene
Porestørrelse:
5 μm
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.6 mm |
| Type | Liquid Chromatography Column |
| Porestørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 6 mm |
| Materiale | PTFE |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.