Få mere at vide
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces
Artikelnummer. 15895484
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
440 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Kolonnekapacitet:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
Packungsgröße:
Hver
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Kolonnekapacitet Packungsgröße
15895484 500 mm 25 mm 230.7 mL Hver
15805424 50 mm 6 mm 0.7 mL Hver
15835424 100 mm 6 mm 2.4 mL Hver
15865424 150 mm 6 mm 4.1 mL Hver
15895424 250 mm 6 mm 7.5 mL Hver
15825434 330 mm 6 mm 10.3 mL Hver
15855434 440 mm 6 mm 12.7 mL Hver
15885434 100 mm 10 mm 5.5 mL Hver
15815444 150 mm 10 mm 9.4 mL Hver
15845444 250 mm 10 mm 17.3 mL Hver
15875444 330 mm 10 mm 23.6 mL Hver
15805454 400 mm 10 mm 29.1 mL Hver
15835454 500 mm 10 mm 36.9 mL Hver
15865454 100 mm 15 mm 12.4 mL Hver
15895454 150 mm 15 mm 21.2 mL Hver
15825464 250 mm 15 mm 38.9 mL Hver
15855464 330 mm 15 mm 53 mL Hver
15885464 400 mm 15 mm 65.4 mL Hver
15815474 500 mm 15 mm 83.1 mL Hver
15845474 100 mm 25 mm 34.4 mL Hver
15875474 150 mm 25 mm 58.9 mL Hver
15805484 250 mm 25 mm 108 mL Hver
15835484 330 mm 25 mm 147.3 mL Hver
15865484 400 mm 25 mm 181.6 mL Hver
15825494 150 mm 35 mm 115.5 mL Hver
15855494 250 mm 35 mm 211.7 mL Hver
15885494 330 mm 35 mm 288.6 mL Hver
15815504 400 mm 35 mm 356 mL Hver
15845504 250 mm 50 mm 440.7 mL Hver
15875504 330 mm 50 mm 600.9 mL Hver
15805514 400 mm 50 mm 741.1 mL Hver
15835514 500 mm 50 mm 941.4 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15895484 Lieferant Diba Lieferanten-Nr. 006EZS2550FF
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
  • PEEK™ column threads offer outstanding durability
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Spezifikation
Maks. Tryk 150 psi
Porestørrelse 10 and 30 μm
Kolonnekapacitet 230.7 mL
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Maks. Temperatur 40°C
Inkluderer Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Temperaturområde (metrisk). 4 to 40°C
Type Liquid Chromatography Column
Diameter (metrisk) Indvendig 25 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.