Få mere at vide
Diba Omnifit™ EZ-kromatografikolonner SolventPlus™ med to faste endestykker
Artikelnummer. 15815444
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
440 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Kolonnekapacitet:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Kolonnekapacitet Pakningsstørrelse
15815444 150 mm 10 mm 9.4 mL Hver
15805424 50 mm 6 mm 0.7 mL Hver
15835424 100 mm 6 mm 2.4 mL Hver
15865424 150 mm 6 mm 4.1 mL Hver
15895424 250 mm 6 mm 7.5 mL Hver
15825434 330 mm 6 mm 10.3 mL Hver
15855434 440 mm 6 mm 12.7 mL Hver
15885434 100 mm 10 mm 5.5 mL Hver
15845444 250 mm 10 mm 17.3 mL Hver
15875444 330 mm 10 mm 23.6 mL Hver
15805454 400 mm 10 mm 29.1 mL Hver
15835454 500 mm 10 mm 36.9 mL Hver
15865454 100 mm 15 mm 12.4 mL Hver
15895454 150 mm 15 mm 21.2 mL Hver
15825464 250 mm 15 mm 38.9 mL Hver
15855464 330 mm 15 mm 53 mL Hver
15885464 400 mm 15 mm 65.4 mL Hver
15815474 500 mm 15 mm 83.1 mL Hver
15845474 100 mm 25 mm 34.4 mL Hver
15875474 150 mm 25 mm 58.9 mL Hver
15805484 250 mm 25 mm 108 mL Hver
15835484 330 mm 25 mm 147.3 mL Hver
15865484 400 mm 25 mm 181.6 mL Hver
15895484 500 mm 25 mm 230.7 mL Hver
15825494 150 mm 35 mm 115.5 mL Hver
15855494 250 mm 35 mm 211.7 mL Hver
15885494 330 mm 35 mm 288.6 mL Hver
15815504 400 mm 35 mm 356 mL Hver
15845504 250 mm 50 mm 440.7 mL Hver
15875504 330 mm 50 mm 600.9 mL Hver
15805514 400 mm 50 mm 741.1 mL Hver
15835514 500 mm 50 mm 941.4 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Artikelnummer. 15815444 Leverandør Diba Leverandørnr. 006EZS1015FF
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Omnifit™ EZ-kromatografikolonner SolventPlus™ med én fast og én justerbar endestykke
  • PEEK™ Søjlegevind tilbyder fremragende holdbarhed
  • Overlegen fritplacering tilføjer bedstøtte og en jævn fordeling af prøveflow
  • Genanvendelige kolonner lader dig pakke dit eget medie, der er specifikt til din applikation
Tekniske data
Maks. Tryk 600 psi
Porestørrelse 10 og 30 μm
Kolonnekapacitet 9.4 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Borosilikatglas, PTFE, Chemraz™
Maks. Temperatur 40 °C
Inkluderer To (0,5 m og 2 m L) 1/16 tomme OD PTFE-rørmontering med 1/4-28 UNF ETFE-fitting i den ene ende, et frit-kit (indeholder to hver af 10 μm PE, 10 μm PTFE og 30 μm PTFE frits) og en Click-N-Seal™ 10-32 PEEK konisk port-fitting.
Temperaturområde (metrisk). 4 til 40 °C
Type Væskekromatografikolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm