Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- LC-kolonner med lavt til medium tryk
- Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Artikelnummer. 15895494
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Kolonnekapacitet:
0.1 to 0.7 mL
0.1 to 2.4 mL
0.1 to 4.1 mL
0.2 to 5.5 mL
0.2 to 9.4 mL
0.4 to 12.4 mL
0.4 to 21.2 mL
1.2 to 34.4 mL
1.2 to 58.9 mL
10.6 to 38.9 mL
103.1 to 181.6 mL
11 to 23.6 mL
120.2 to 440.7 mL
134.7 to 288.6 mL
152.2 to 230.7 mL
16.5 to 29.1 mL
2.1 to 7.5 mL
2.3 to 115.5 mL
202.0 to 356.0 mL
24.3 to 36.9 mL
24.7 to 53.0 mL
27.7 to 211.7 mL
280.4 to 600.9 mL
29.5 to 108.0 mL
37.1 to 65.4 mL
4.7 to 17.3 mL
4.8 to 10.3 mL
420.6 to 741.1 mL
54.8 to 83.1 mL
620.9 to 941.4 mL
68.7 to 147.3 mL
7.2 to 12.7 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Kolonnekapacitet | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 15895494 | 400 mm | 35 mm | 202.0 to 356.0 mL | Hver |
| 15805434 | 330 mm | 6.6 mm | 4.8 to 10.3 mL | Hver |
| 15805464 | 250 mm | 15 mm | 10.6 to 38.9 mL | Hver |
| 15805494 | 150 mm | 35 mm | 2.3 to 115.5 mL | Hver |
| 15885474 | 250 mm | 25 mm | 29.5 to 108.0 mL | Hver |
| 15855444 | 330 mm | 10 mm | 11 to 23.6 mL | Hver |
| 15855474 | 150 mm | 25 mm | 1.2 to 58.9 mL | Hver |
| 15855504 | 330 mm | 50 mm | 280.4 to 600.9 mL | Hver |
| 15885504 | 400 mm | 50 mm | 420.6 to 741.1 mL | Hver |
| 15895434 | 150 mm | 10 mm | 0.2 to 9.4 mL | Hver |
| 15895464 | 500 mm | 15 mm | 54.8 to 83.1 mL | Hver |
| 15815424 | 100 mm | 6.6 mm | 0.1 to 2.4 mL | Hver |
| 15815454 | 500 mm | 10 mm | 24.3 to 36.9 mL | Hver |
| 15815484 | 330 mm | 25 mm | 68.7 to 147.3 mL | Hver |
| 15815514 | 500 mm | 50 mm | 620.9 to 941.4 mL | Hver |
| 15825444 | 250 mm | 10 mm | 4.7 to 17.3 mL | Hver |
| 15825474 | 100 mm | 25 mm | 1.2 to 34.4 mL | Hver |
| 15825504 | 250 mm | 50 mm | 120.2 to 440.7 mL | Hver |
| 15835434 | 400 mm | 6.6 mm | 7.2 to 12.7 mL | Hver |
| 15835464 | 330 mm | 15 mm | 24.7 to 53.0 mL | Hver |
| 15835494 | 250 mm | 35 mm | 27.7 to 211.7 mL | Hver |
| 15845424 | 150 mm | 6.6 mm | 0.1 to 4.1 mL | Hver |
| 15845454 | 100 mm | 15 mm | 0.4 to 12.4 mL | Hver |
| 15845484 | 400 mm | 25 mm | 103.1 to 181.6 mL | Hver |
| 15865434 | 100 mm | 10 mm | 0.2 to 5.5 mL | Hver |
| 15865464 | 400 mm | 15 mm | 37.1 to 65.4 mL | Hver |
| 15865494 | 330 mm | 35 mm | 134.7 to 288.6 mL | Hver |
| 15875424 | 250 mm | 6.6 mm | 2.1 to 7.5 mL | Hver |
| 15875454 | 150 mm | 15 mm | 0.4 to 21.2 mL | Hver |
| 15875484 | 500 mm | 25 mm | 152.2 to 230.7 mL | Hver |
| 15885414 | 50 mm | 6.6 mm | 0.1 to 0.7 mL | Hver |
| 15885444 | 400 mm | 10 mm | 16.5 to 29.1 mL | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15895494
Lieferant
Diba
Lieferanten-Nr.
006EZS3540AA
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Ergonomically designed adjustable endpiece offers quick and easy height adjustment
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Spezifikation
Spezifikation
| Maks. Tryk | 150 psi |
| Porestørrelse | 10 and 30 μm |
| Kolonnekapacitet | 202.0 to 356.0 mL |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ |
| Maks. Temperatur | 40°C |
| Inkluderer | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
| Temperaturområde (metrisk). | 4 to 40°C |
| Type | Liquid Chromatography Column |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 35 mm |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?