Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- LC-kolonner med lavt til medium tryk
- Diba Omnifit™ EZ-kromatografikolonner med to faste endestykker
Diba Omnifit™ EZ-kromatografikolonner med to faste endestykker
Artikelnummer. 15895394
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Kolonnekapacitet:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Kolonnekapacitet | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 15895394 | 250 mm | 35 mm | 211.7 mL | Hver |
| 15855344 | 150 mm | 10 mm | 9.4 mL | Hver |
| 15815384 | 150 mm | 25 mm | 58.9 mL | Hver |
| 15825344 | 100 mm | 10 mm | 5.5 mL | Hver |
| 15865394 | 150 mm | 35 mm | 115.5 mL | Hver |
| 15855404 | 400 mm | 35 mm | 356 mL | Hver |
| 15845354 | 400 mm | 10 mm | 29.1 mL | Hver |
| 15815414 | 330 mm | 50 mm | 600.9 mL | Hver |
| 15875354 | 500 mm | 10 mm | 36.9 mL | Hver |
| 15845414 | 400 mm | 50 mm | 741.1 mL | Hver |
| 15895334 | 400 mm | 6.6 mm | 12.7 mL | Hver |
| 15855374 | 500 mm | 15 mm | 83.1 mL | Hver |
| 15845384 | 250 mm | 25 mm | 108 mL | Hver |
| 15885374 | 100 mm | 25 mm | 34.4 mL | Hver |
| 15825404 | 330 mm | 35 mm | 288.6 mL | Hver |
| 15805334 | 150 mm | 6.6 mm | 4.1 mL | Hver |
| 15875324 | 100 mm | 6.6 mm | 2.4 mL | Hver |
| 15825374 | 400 mm | 15 mm | 65.4 mL | Hver |
| 15805364 | 100 mm | 15 mm | 12.4 mL | Hver |
| 15835334 | 250 mm | 6.6 mm | 7.5 mL | Hver |
| 15885404 | 250 mm | 50 mm | 440.7 mL | Hver |
| 15815354 | 330 mm | 10 mm | 23.6 mL | Hver |
| 15895364 | 330 mm | 15 mm | 53 mL | Hver |
| 15805394 | 400 mm | 25 mm | 181.6 mL | Hver |
| 15865364 | 250 mm | 15 mm | 38.9 mL | Hver |
| 15845324 | 50 mm | 6.6 mm | 0.7 mL | Hver |
| 15835364 | 150 mm | 15 mm | 21.2 mL | Hver |
| 15865334 | 330 mm | 6.6 mm | 10.3 mL | Hver |
| 15835394 | 500 mm | 25 mm | 230.7 mL | Hver |
| 15885344 | 250 mm | 10 mm | 17.3 mL | Hver |
| 15875414 | 500 mm | 50 mm | 941.4 mL | Hver |
| 15875384 | 330 mm | 25 mm | 147.3 mL | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15895394
Leverandør
Diba
Leverandørnr.
006EZ3525FF
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Tryk | 150 psi |
| Porestørrelse | 10 and 30 μm |
| Kolonnekapacitet | 211.7 mL |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM |
| Maks. Temperatur | 40°C |
| Inkluderer | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF Polypropylene fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
| Temperaturområde (metrisk). | 4 to 40°C |
| Type | Liquid Chromatography Column |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 35 mm |