Få mere at vide
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces are ergonomically designed endpieces provide simple and quick height adjustment
Brand:  Diba 006EZ-06-25-AA
Encompass_Preferred
Produktkode 15815334
  • Ring for pris / Hver
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Se alternative produkter »
Indeholder: Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • PEEK™ column threads offer outstanding durability
  • Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.