Få mere at vide
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
Beskrivelse
Indeholder
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Tekniske data
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk). | 4 to 40°C |
Diameter (metrisk) Indvendig | 15 mm |
Type | Liquid Chromatography Column |
Maks. Tryk | 300 psi |
Porestørrelse | 10 and 30 μm |
Kolonnekapacitet | 7.1 to 21.2 mL |
Længde (metrisk) | 150 mm |
Materiale | Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM |
Maks. Temperatur | 40°C |
Inkluderer | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.