Få mere at vide
Diba Omnifit™ BenchMark™ Replacement Frits for Chromatography Column Assemblies
Artikelnummer. p-4676143
Encompass_Preferred
Porøsitet:
5 μm
10 μm
25 μm
Diameter (metrisk) Indvendig:
15 mm
35 mm
50 mm
Materiale:
PTFE
Polyethylene
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15845544
Brand: Diba 006FR5005
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application. Match the column ID to select the correct frit
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Chromatography Column Assemblies
Materiale PTFE
Porøsitet 5 μm
Størrelse Universal
Diameter (metrisk) Indvendig 50 mm
Diameter (engelsk) Indre 1.9 in.
Type Replacement Chromatography Frit
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.