Få mere at vide
Diba Omnifit™ BenchMark™ Erstatningsfriter til kromatografikolonnesamlinger
Beskrivelse
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application. Match the column ID to select the correct frit
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Chromatography Column Assemblies |
| Materiale | Polyethylen |
| Porøsitet | 25 μm |
| Størrelse | Universal |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15 mm |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.59 in. |
| Type | Replacement Chromatography Frit |