Få mere at vide
Diba Omnifit™ BenchMark™ Replacement Frits for Chromatography Column Assemblies
Artikelnummer. 15845544
Skift visning
Porøsitet:
5 μm
10 μm
25 μm
Diameter (metrisk) Indvendig:
15 mm
35 mm
50 mm
Materiale:
PTFE-materiale
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porøsitet Diameter (metrisk) Indvendig Materiale unitSize
15845544 5 μm 50 mm PTFE-materiale Pakke med 20
15895524 25 μm 15 mm Polyethylen Pakke med 20
15815544 25 μm 35 mm Polyethylen Pakke med 20
15855544 10 μm 50 mm PTFE-materiale Pakke med 20
15875544 25 μm 50 mm Polyethylen Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15845544 Leverandør Diba Leverandørnr. 006FR5005
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application. Match the column ID to select the correct frit
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Chromatography Column Assemblies
Materiale PTFE-materiale
Porøsitet 5 μm
Størrelse Universal
Diameter (metrisk) Indvendig 50 mm
Diameter (engelsk) Indre 1.9 in.
Type Replacement Chromatography Frit