Få mere at vide
B Braun™ Omnican™ 20 U insulin injektionssprøjte
Nålemåler:
30 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Engangsbrug
- Integreret nål
- Latexfri, PVC-fri og DEHP-fri
- Stempelstop for at forhindre at glide ud af cylinderen
- Tre-facet slibning af nålespidser
- Tyndvægget nål (iht. EN ISO 9626)
- Steriliseret med ethylenoxid
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 8537, MDD 93/42/EEC, klasse Iia, EN ISO 13485, EN ISO 9626 |
| Materiale | IR, Polyethylen, Polypropylen, Polystyren, Silikone, Rustfrit stål (spids) |
| Nålemåler | 30 G |
| Gradueringer | 0,5 IE |
| Emballage | 100 x 1 Pcs. |
| Volumen (metrisk) | 0.5 mL |
| Uddannet | Ja |
| Sterilitet | EO steril |