Få mere at vide
Electrothermal™ Omni-Reaction Station, OS1025
Artikelnummer. 11856732
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
Omgivelsestemperatur til 220 °C, -30 °C til +220 °C (med udvalgte patroner)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
11856732 Omgivelsestemperatur til 220 °C, -30 °C til +220 °C (med udvalgte patroner) Hver
1 options
Artikelnummer. 11856732 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 3663001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kør op til 10 reaktioner samtidigt. Electrothermal™ Omni-Reaction Stations har et arbejdsvolumen på 1 op til 250mL, når der bruges samme kontrollerede temperatur og omrøringshastighed.
  • Udskifteligt modulært design
  • Større omrøringsstabilitet og omrøringshastigheder på 100 til 800 rpm
  • Enkle menuer og touchpad-grænseflade til at styre systemets ydeevne
  • Alle varmepatroner er udstyret med“ i blokvarmere” der tillader temperaturer op til 220 °C.
  • Højt niveau af stabilitet (± 1,5 °C) på tværs af selve varmepatronen
  • En ekstern temperatursonde for at øge temperaturnøjagtigheden til 0,5 °C
  • En ydre beklædning til at fastholde“ cool at røre ved” sikkerhedsfunktion, som så mange af vores kunder værdsætter
  • Udvalgte patroner kan også bruges sammen med en køleprop for at udvide temperaturområdet fra -30 C °til 220 °C
Tekniske data
Holder 10 x 25 ml rør
Antal steder 10
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 220 °C, -30 °C til +220 °C (med udvalgte patroner)
Type Tilbehør, reaktionsstation
Vise Digital
Hastighed 100 til 800 rpm
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C med ekstern temperaturføler
Temperaturstabilitet ±1,5 °C
Dimensioner (L x B x H) 235 x 330 x 300 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 10 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 500 w
Watt 500 w
Frekvens 50/60 Hz