missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Omite, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16310138 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16310138 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16310138 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S2895

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Omite2312-35-81000μg/mL

Certificeringer

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Overholdelse

GHS/OSHA Complaint

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Omite
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 2312-35-8, 67-64-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C19H26O4S
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle ZYHMJXZULPZUED-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OC2CCCCC2OS(=O)OCC#C
IUPAC navn [2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl] prop-2-ynyl sulfite
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 350.473
PubChem CID 4936
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:39300
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Omite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone, propargite

Product intended for laboratory use only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.