Få mere at vide
Cytiva VIA Extractor™ vævsdisaggregator - Omics-pakke
Artikelnummer. 30057808 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Spænding:
24 V
Artikelnummer. Spænding
30057808 24 V
1 options
Artikelnummer. 30057808 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29517120
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Semi-automatiseret system til ensartet, hurtig disaggregering af fast væv, inklusive tumorer, til levedygtige enkeltceller. VIA Extractor inkluderer vævsdisaggregator, fryser med kontrolleret hastighed og Omics-klemmen.
  • VIA Extractor™ vævsdisaggregator opdeler fast væv til levedygtige enkeltceller
  • Til brug i high-throughput omics og flowcytometri forskning
  • Det lukkede system bruger mild behandling til at optimere udbyttet og bevare indholdet i forhold til den overordnede prøve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vævsdisaggregator
Hastighed ≤460 rpm
Spænding 24 V
Kun til forskningsbrug (RUO). Ikke til diagnostisk brug.