Få mere at vide
Omethoate, TRC
Artikelnummer. 30138538
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138538 1 g
30135505 250 mg
30041383 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO6355001G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1113-02-6
Molekylær formel C5 H12 N O4 P S
Molekylvægt (g/mol) 213.19
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl S-[2-(methylamino)-2-oxoethyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl S-(methylcarbamoylmethyl) ester (6CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 2-mercapto-N-methylacetamide (7CI,8CI), BAY 45432, Bayer 45432, Dimethoate O-analog, Dimethoate PO isologue, Dimethoate oxon, Dimethoate oxygen analog, Dimethoxon, Folimat, Folimat 4E, Le-mat, O,O-Dimethyl S-[(methylcarbamoyl)methyl] phosphorothioate, Omethoate, PO-Dimethoate, Spraymate L 1700
IUPAC navn 2-dimethoxyphosphorylsulfanyl-N-methylacetamide
SMIL CNC(=O)CSP(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Omethoate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H12NO4PS/c1-6-5(7)4-12-11(8,9-2)10-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
Formel vægt 213.0225