Få mere at vide
Omethoate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Omethoate-d3 |
| CAS | 1189510-77-7 |
| Molekylær formel | C5H9D3NO4PS |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12NO4PS/c1-6-5(7)4-12-11(8,9-2)10-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)CSP(=O)(OC)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.21 |
| Formel vægt | 216.0413 |