Få mere at vide
Omeprazole Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxy-2-([(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole (Ufiprazole) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O2S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)22-4)9-23-17-19-13-6-5-12(21-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20) |
| Formel vægt | 329.1198 |
| Procent renhed | >95% |