Få mere at vide
Omeprazole sulfide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488926
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16488926 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16488926 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYG0006
MedChemExpress Omeprazole metabolite Omeprazole sulfide (Ufiprazole) is a metabolite of Omeprazole, which is a proton pump inhibitor.
Omeprazole metabolite Omeprazole sulfide (Ufiprazole) is a metabolite of Omeprazole, which is a proton pump inhibitor.
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Omeprazole sulfide
CAS 73590-85-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H19N3O2S
Mængde 100 mg
Synonym Ufiprazole
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (115.35 mM)
SMIL CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CSC2=NC3=CC=C(OC)C=C3N2
Molekylvægt (g/mol) 329.42
Formel vægt 329.42
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.