missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Omeprazole Sulfide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30136813
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136813 250 mg
30004646 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO635060250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 220757-75-5
Molekylær formel C17H19N3O2S . HCl
Molekylvægt (g/mol) 365.9
Synonym 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole Monohydrochloride, 2-[[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-5-methoxybenzimidazole Hydrochloride
IUPAC navn 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole;hydrochloride
SMIL Cl.COc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)c(OC)c3C)nc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Omeprazole Sulfide Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O2S.ClH/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)22-4)9-23-17-19-13-6-5-12(21-3)7-14(13)20-17;/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20);1H
Formel vægt 365.0965
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.