Få mere at vide
Omeprazol natrium, Mikromol™
Artikelnummer. 17983176
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17983176 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17983176 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3011.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Omeprazolnatrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Omeprazole Sodium
CAS 95510-70-6
Analyt- eller komponentnavne Omeprazole Sodium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H18 N3 O3 S . Na . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate
InChI formel InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
SMIL O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC navn natrium; 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 385.41
Mængde 250 mg
Formel vægt 385,1072 g/mol